SAB1409331
Monoclonal Anti-MST1 antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
D3F15S2, DNF15S2, HGFL, MSP, NF15S2
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MST1(4485)
Immunogeno
Sequence
QRSPLNDFQVLRGTELQHLLHAVVPGPWQEDVADAEECAGRCGPLMDCRAFHYNVSSHGCQLLPWTQHSPHTRLRRSGRCDLFQKKDYVRTCIMNNGVGYRG
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)