SAB1409259
Monoclonal Anti-JAG2 antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HJ2, SER2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.41 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... JAG2(3714)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GRSCWSRGTPFPHGSSWVEDCNSCRCLDGRRDCSKVWCGWKPCLLAGQPEALSAQCPLGQRCLEKAPGQCLRPPCEAWGECGAEEPPSTPCLPRSGHL
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)