Documenti fondamentali
SAB1409219
Sigma-Aldrich
Anti-VSX2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CHX10, HOX10, MCOP2, MCOPCB3, RET1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 39.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VSX2(338917)
Immunogeno
VSX2 (NP_878314.1, 1 a.a. ~ 361 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTGKAGEALSKPKSETVAKSTSGGAPARCTGFGIQEILGLNKEPPSSHPRAALDGLAPGHLLAARSVLSPAGVGGMGLLGPGGLPGFYTQPTFLEVLSDPQSVHLQPLGRASGPLDTSQTASSDSEDVSSSDRKMSKSALNQTKKRKKRRHRTIFTSYQLEELEKAFNEAHYPDVYAREMLAMKTELPEDRIQVWFQNRRAKWRKREKCWGRSSVMAEYGLYGAMVRHSIPLPESILKSAKDGIMDSCAPWLLGMHKKSLEAAAESGRKPEGERQALPKLDKMEQDERGPDAQAAISQEELRENSIAVLRAKAQEHSTKVLGTVSGPDSLARSTEKPEEEEAMDEDRPAERLSPPQLEDMA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)