SAB1409094
Monoclonal Anti-GATA2 antibody produced in mouse
clone 2F12, ascites fluid, solution
Sinonimo/i:
MGC2306, NFE1B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F12, monoclonal
Stato
solution
PM
antigen 36.96 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GATA2(2624)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEVAPEQPRWMAHPAVLNAQHPDSHHPGLAHNYMEPAQLLPPDEVDVFFNHLDSQGNPYYANPAHARARVSYSPAHARLTGGQMCRPHLLHSPGLPWLDGGK
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)