SAB1409080
Monoclonal Anti-AMBP antibody produced in mouse
clone 4C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EDC1, HCP, HI30, IATIL, ITI, ITIL, ITILC, UTI
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 38.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AMBP(259)
Descrizione generale
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against a full length native AMBP.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)