Documenti fondamentali
SAB1409026
Sigma-Aldrich
Anti-FNTA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FPTA, MGC99680, PGGT1A, PTAR2
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 26 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FNTA(2339)
Descrizione generale
Prenyltransferases attach either a farnesyl group or a geranylgeranyl group in thioether linkage to the cysteine residue of protein′s with a C-terminal CAAX box. CAAX geranylgeranyltransferase and CAAX farnesyltransferase are heterodimers that share the same alpha subunit but have different beta subunits. This gene encodes the alpha subunit of these transferases. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogeno
FNTA (AAH37295.1, 1 a.a. ~ 214 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSCTVRDVYDYFRAVLQRDERSERAFKLTRDAIELNAANYTVWHFRRVLLKSLQKDLHEEMNYITAIIEEQPKNYQVWHHRRVLVEWLRDPSQELEFIADILNQDAKNYHAWQHRQWVIQEFKLWDNELQYVDQLLKEDVRNNSVWNQRYFVISNTTGYNDRAVLEREVQLVISFTCSFVTNMFACLPYLRHWGYSRSRSYPMELKEDRVLSGT
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)