Documenti fondamentali
SAB1409009
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FOXF2 antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FKHL6, FREAC2
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
Clone:
2C7, monoclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
CHF 474.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 40.37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXF2(2295)
Descrizione generale
FOXF2 encodes forkhead box F2, one of many human homologues of the Drosophila melanogaster transcription factor forkhead. FOXF2 is expressed in lung and placenta, and has been shown to transcriptionally activate several lung-specific genes. (provided by RefSeq)
Immunogeno
FOXF2 (NP_001443, 207 a.a. ~ 340 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YHRVVSGLGFGASLLPQGFDFQAPPSAPLGCHSQGGYGGLDMMPAGYDAGAGAPSHAHPHIECHSPYTSPAAHW
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)