Documenti
SAB1408916
Sigma-Aldrich
Anti-DUSP18 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DSP18, DUSP20, LMWDSP20, MGC32658, bK963H5.1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 21.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DUSP18(150290)
Descrizione generale
DUSP18 is a member of the dual-specificity phosphatase (DSP) family (see DUSP1; MIM 600714), which catalyzes dephosphorylation of phosphotyrosine and phosphothreonine residues (Hood et al., 2002 [PubMed 12408986]).[supplied by OMIM
Immunogeno
DUSP18 (NP_689724.3, 1 a.a. ~ 188 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTAPSCAFPVQFRQPSVSGLSQITKSLYISNGVAANNKLMLSSNQITMVINVSVEVVNTLYEDIQYMQVPVADSPNSRLCDFFDPIADHIHSVEMKQGRTLLHCAAGVSRSAALCLAYLMKYHAMSLLDAHTWTKSCRPIIRPNSGFWEQLIHYEFQLFGKNTVHMVSSPVGMIPDIYEKEVRLMIPL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3