Documenti fondamentali
SAB1408864
Sigma-Aldrich
Anti-WFIKKN2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
WFIKKNRP
Scegli un formato
50 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Spedizione prevista il21 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Spedizione prevista il21 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 63.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
The WFIKKN1 protein contains a WAP domain, follistatin domain, immunoglobulin domain, two tandem Kunitz domains, and an NTR domain. This gene encodes a WFIKKN1-related protein which has the same domain organization as the WFIKKN1 protein. The WAP-type, follistatin type, Kunitz-type, and NTR-type protease inhibitory domains may control the action of multiple types of proteases. (provided by RefSeq)
Immunogeno
WFIKKN2 (NP_783165.1, 1 a.a. ~ 576 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWAPRCRRFWSRWEQVAALLLLLLLLGVPPRSLALPPIRYSHAGICPNDMNPNLWVDAQSTCRRECETDQECETYEKCCPNVCGTKSCVAARYMDVKGKKGPVGMPKEATCDHFMCLQQGSECDIWDGQPVCKCKDRCEKEPSFTCASDGLTYYNRCYMDAEACSKGITLAVVTCRYHFTWPNTSPPPPETTMHPTTASPETPELDMAAPALLNNPVHQSVTMGETVSFLCDVVGRPRPEITWEKQLEDRENVVMRPNHVRGNVVVTNIAQLVIYNAQLQDAGIYTCTARNVAGVLRADFPLSVVRGHQAAATSESSPNGTAFPAAECLKPPDSEDCGEEQTRWHFDAQANNCLTFTFGHCHRNLNHFETYEACMLACMSGPLAACSLPALQGPCKAYAPRWAYNSQTGQCQSFVYGGCEGNGNNFESREACEESCPFPRGNQRCRACKPRQKLVTSFCRSDFVILGRVSELTEEPDSGRALVTVDEVLKDEKMGLKFLGQEPLEVTLLHVDWACPCPNVTVSEMPLIIMGEVDGGMAMLRPDSFVGASSARRVRKLREVMHKKTCDVLKEFLGLH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)