Documenti
SAB1408848
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OLIG1 antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BHLHB6, bHLHe21
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 34.43 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OLIG1(116448)
Immunogeno
OLIG1 (NP_620450.1, 80 a.a. ~ 159 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PDAKEEQQQQLRRKINSRERKRMQDLNLAMDALREVILPYSAAHCQGAPGRKLSKIATLLLARNYILLLGSSLQELRRAL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3