SAB1408817
Monoclonal Anti-WDR5 antibody produced in mouse
clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BIG-3, SWD3
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.29 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WDR5(11091)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QPTPSSSATQSKPTPVKPNYALKFTLAGHTKAVSSVKFSPNGEWLASSSADKLIKIWGAYDGKFEKTISGHKLGISDVAWSSDSNLLVSASDDKTLKIWDVSSGK
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)