Documenti fondamentali
SAB1408779
Sigma-Aldrich
Anti-SIVA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD27BP, SIVA, Siva-1, Siva-2
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 18.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIVA(10572)
Descrizione generale
This gene encodes a protein with an important role in the apoptotic (programmed cell death) pathway induced by the CD27 antigen, a member of the tumor necrosis factor receptor (TFNR) superfamily. The CD27 antigen cytoplasmic tail binds to the N-terminus of this protein. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct proteins have been described. (provided by RefSeq)
Immunogeno
SIVA (NP_006418, 1 a.a. ~ 175 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPKRSCPFADVAPLQLKVRVSQRELSRGVCAERYSQEVFEKTKRLLFLGAQAYLDHVWDEGCAVVHLPESPKPGPTGAPRAARGQMLIGPDGRLIRSLGQASEADPSGVASIACSSCVRAVDGKAVCGQCERALCGQCVRTCWGCGSVACTLCGLVDCSDMYEKVLCTSCAMFET
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)