SAB1408775
Monoclonal Anti-PROCR antibody produced in mouse
clone M3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 51.92 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PROCR(10544)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLTTLLPILLLSGWAFCSQDASDGLQRLHMLQISYFRDPYHVWYQGNASLGGHLTHVLEGPDTNTTIIQLQPLQEPESWARTQSGLQSYLLQFHGLVRLVHQERTLAFPLTIRCFLGCELPPEGSRAHVFFEVAVNGSSFVSFRPERALWQADTQVTSGVVTFTLQQLNAYNRTRYELREFLEDTCVQYVQKHISAENTKGSQTSRSYTSLVLGVLVGGFIIAGVAVGIFLCTGGRRC
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)