Documenti fondamentali
SAB1408697
Sigma-Aldrich
Anti-GPR146 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PGR8
Scegli un formato
100 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1529
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 473.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1529
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GPR146(115330)
Immunogeno
GPR146 (ABM83585.1, 1 a.a. ~ 333 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWSCSWFNGTGLVEELPACQDLQLGLSLLSLLGLVVGVPVGLCYNALLVLANLHSKASMTMPDVYFVNMAVAGLVLSALAPVHLLGPPSSRWALWSVGGEVHVALQIPFNVSSLVAMYSTALLSLDHYIERALPRTYMASVYNTRHVCGFVWGGALLTSFSSLLFYICSHVSTRALECAKMQNAEAADATLVFIGYVVPALATLYALVLLSRVRREDTPLDRDTGRLEPSAHRLLVATVCTQFGLWTPHYLILLGHTVIISRGKPVDAHYLGLLHFVKDFSKLLAFSSSFVTPLLYRYMNQSFPSKLQRLMKKLPCGDRHCSPDHMGVQQVLA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)