Documenti fondamentali
SAB1408695
Sigma-Aldrich
Anti-XRCC6BP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KUB3, MGC134817, MGC134818
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~28.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Categorie correlate
Immunogeno
XRCC6BP1 (NP_150592.1, 1 a.a. ~ 246 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGAPDERRRGPAAGEQLQQQHVSCQVFPERLAQGNPQQGFFSSFFTSNQKCQLRLLKTLETNPYVKLLLDAMKHSGCAVNKDRHFSCEDCNGNVSGGFDASTSQIVLCQNNIHNQAHMNRVVTHELIHAFDHCRAHVDWFTNIRHLACSEVRAANLSGDCSLVNEIFRLHFGLKQHHQTCVRDRATLSILAVRNISKEVAKKAVDEVFESCFNDHEPFGRIPHNKTYARYAHRDFENRDRYYSNI
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)