Documenti fondamentali
SAB1408581
Sigma-Aldrich
Anti-GNRH1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GNRH, GRH, LHRH, LNRH
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~10.12 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNRH1(2796)
Immunogeno
GNRH1 (NP_000816.1, 1 a.a. ~ 92 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKPIQKLLAGLILLTWCVEGCSSQHWSYGLRPGGKRDAENLIDSFQEIVKEVGQLAETQRFECTTHQPRSPLRDLKGALESLIEEETGQKKI
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)