Documenti fondamentali
SAB1408548
Sigma-Aldrich
Anti-ART3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ26404
Scegli un formato
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~42.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ART3(419)
Descrizione generale
ADP-ribosylation is a reversible posttranslational modification used to regulate protein function. ADP-ribosyltransferases, such as ART3, transfer ADP-ribose from NAD+ to the target protein, and ADP-ribosylhydrolases (see PARG; MIM 603501) reverse the reaction (Glowacki et al., 2002 [PubMed 12070318]).[supplied by OMIM
Immunogeno
ART3 (NP_001170.2, 1 a.a. ~ 378 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKTGHFEIVTMLLATMILVDIFQVKAEVLDMADNAFDDEYLKCTDRMEIKYVPQLLKEEKASHQQLDTVWENAKAKWAARKTQIFLPMNFKDNHGIALMAYISEAQEQTPFYHLFSEAVKMAGQSREDYIYGFQFKAFHFYLTRALQLLRKPCEASSKTVVYRTSQGTSFTFGGLNQARFGHFTLAYSAKPQAANDQLTVLSIYTCLGVDIENFLDKESERITLIPLNEVFQVSQEGAGNNLILQSINKTCSHYECAFLGGLKTENCIENLEYFQPIYVYNPGEKNQKLEDHSEKNWKLEDHGEKNQKLEDHGVKILEPTQIPEDKSQGNINNPTPGPVPVPGPKSHPSASSGKLLLPQFGMVIILISVSAINLFVAL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)