SAB1408500
Anti-FLJ37478, (N-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CML3, FLJ37478, Hcml3, MGC117272, NAT8-LIKE
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~15.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NAT8L(339983)
Immunogeno
Sequence
MADIEQYYMKPPGSCFWVAVLDGNVVGIVAARAHEEDNTVELLRMSVDSRFRGKGIAKALGRKVLEFAVVHNYSAVVLGTTAVKVAAHKLYESLGFRHMGASDHYVLPGMTLSLAERLFFQVRYHRYRLQLREE
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1