Documenti fondamentali
SAB1408496
Sigma-Aldrich
Anti-CLEC4D antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CLEC-6, CLEC6, CLECSF8, MCL, MGC40078, MPCL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~24.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLEC4D(338339)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the C-type lectin/C-type lectin-like domain (CTL/CTLD) superfamily. Members of this family share a common protein fold and have diverse functions, such as cell adhesion, cell-cell signalling, glycoprotein turnover, and roles in inflammation and immune response. This gene is closely linked to other CTL/CTLD superfamily members on chromosome 12p13 in the natural killer gene complex region. (provided by RefSeq)
Immunogeno
CLEC4D (NP_525126.2, 1 a.a. ~ 215 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGLEKPQSKLEGGMHPQLIPSVIAVVFILLLSVCFIASCLVTHHNFSRCKRGTGVHKLEHHAKLKCIKEKSELKSAEGSTWNCCPIDWRAFQSNCYFPLTDNKTWAESERNCSGMGAHLMTISTEAEQNFIIQFLDRRLSYFLGLRDENAKGQWRWVDQTPFNPRRVFWHKNEPDNSQGENCVVLVYNQDKWAWNDVPCNFEASRICKIPGTTLN
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)