Documenti fondamentali
SAB1408495
Sigma-Aldrich
Anti-RAB37 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ30284, FLJ32507
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~24.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB37(326624)
Descrizione generale
Rab proteins are low molecular mass GTPases that are critical regulators of vesicle trafficking. For additional background information on Rab proteins, see MIM 179508.[supplied by OMIM
Immunogeno
RAB37 (NP_001006639.1, 1 a.a. ~ 223 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTGTPGAVATRDGEAPERSPPCSPSYDLTGKVMLLGDTGVGKTCFLIQFKDGAFLSGTFIATVGIDFRNKVVTVDGVRVKLQIWDTAGQERFRSVTHAYYRDAQALLLLYDITNKSSFDNIRAWLTEIHEYAQRDVVIMLLGNKADMSSERVIRSEDGETLAREYGVPFLETSAKTGMNVELAFLAIAKELKYRAGHQADEPSFQIRDYVESQKKRSSCCSFM
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)