Documenti fondamentali
SAB1408478
Sigma-Aldrich
Anti-MGC26694 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC26694
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
western blot: 1 μg/mL
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Categorie correlate
Descrizione generale
SLC25A42 belongs to the SLC25 family of mitochondrial carrier proteins (Haitina et al., 2006 [PubMed 16949250]).[supplied by OMIM
Immunogeno
MGC26694 (NP_848621, 1 a.a. ~ 318 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGNGVKEGPVRLHEDAEAVLSSSVSSKRDHRQVLSSLLPGALAGALAKTAVAPLDRTKIIFQVSSKRFSAKEAFRVLYYTYLNEGFLSLWRGNSATMVRVVPYAAIQFSAHEEYKRILGSYYGFRGEALPPWPRLFAGALAGTTAASLTYPLDLVRARMAVTPKEMYSNIFHVFIRISREEGLKTLYHGFMPTVLGVIPYAGLSFFTYETLKSLHREYSGRRQPYPFERMIFGACAGLIGQSASYPLDVVRRRMQTAGVTGYPRASIARTLRTIVREEGAVRGLYKGLSMNWVKGPIAVGISFTTFDLMQIMLRHLQS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)