Documenti fondamentali
SAB1408451
Sigma-Aldrich
Anti-LOC253982 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~41.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASPHD1(253982)
Immunogeno
LOC253982 (NP_859069.2, 1 a.a. ~ 390 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKEGRGSFSVERGPRKERETAQSGMWKGNSPAGSQGAAMEGTGGELGGQGNWGPEDAPGLLARASLIMLPWPLPLASSALTLLFGALTSLFLWYCYRLGSQDMQALGAGSRAGGVRGGPVGCSEAGGPSPGGPGDPGEGPRTEGLVSRRLRAYARRYSWAGMGRVRRAAQGGPGPGRGPGVLGIQRPGLLFLPDLPSAPFVPRDAQRHDVELLESSFPAILRDFGAVSWDFSGTTPPPRGWSPPLAPGCYQLLLYQAGRCQPSNCRRCPGAYRALRGLRSFMSANTFGNAGFSVLLPGARLEGRCGPTNARVRCHLGLKIPPGCELVVGGEPQCWAEGHCLLVDDSFLHTVAHNGSPEDGPRVVFIVDLWHPNVAGAERQALDFVFAPDP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)