Documenti fondamentali
SAB1408425
Sigma-Aldrich
Anti-CCDC131 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CCDC131, DKFZp686A0722, KIAA0546, MGC23401, MGC90200, PSRC2
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~39.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZFC3H1(196441)
Immunogeno
CCDC131 (ENSP00000307825, 1 a.a. ~ 358 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATADTPAPASSGLSPKEEGELEDGEISDDDNNSQIRSRSSSSSSGGGLLPYPRRRPPHSARGGGSGGGGGSSSSSSSSQQQLRNFSRSRHASERGHLRGPSSYRPKEPFRSHPPSVRMPSSSLSESSPRPSFWERSHLALDRFRFRGRPYRGGSRWSRGRGVGERGGKPGCRPPLGGGAGSGFSSSQSWREPSPPRKSSKSFGRSPSRKQNYSSKNENCVEETFEDLLLKYKQIQLELECINKDEKLALSSKEENVQEDPKTLNFEDQTSTDNVSITKDSSKEVAPEEKTQVKTFQAFELKPLRQKLTLPGDKNRLKKVKDGAKPLSLKSDTTDSSQGIPYRVKEGFTPIPGLKFSA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)