Documenti fondamentali
SAB1408401
Sigma-Aldrich
Anti-SASS6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ22097, MGC119440, SAS-6, SAS6
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~55.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SASS6(163786)
Descrizione generale
SAS6 is necessary for centrosome duplication and functions during procentriole formation; SAS6 functions to ensure that each centriole seeds the formation of a single procentriole per cell cycle Strnad et al., (2007) [PubMed 17681132].[supplied by OMIM
Immunogeno
SASS6 (AAI01027.1, 1 a.a. ~ 490 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQSLDDATKQLDFTRKTLAEKKQELDKLRNEWASHTAALTNKHSQELTNEKEKALQAQVQYQQQHEQQKKDLEILHQQNIHQLQNRLSELEVANKDLTERKYKGDSTIRELKAKLSGVEEELQRTKQEVLSLRRENSTLDVECHEKEKHVNQLQTKVAVLEQEIKDKDQLVLRTKEAFDTIQEQKVVLEENGEKNQVQLGKLEATIKSLSAELLKANEIIKKLQGDLKTLMGKLKLKNTVTIQQEKLLAEKEEKLQKEQKELQDVGQSLRIKEQEVCKLQEQLEATVKKLEESKQLLKNNEKLITWLNKELNENQLVRKQDVLGPSTTPPAHSSSNTIRSGISPNLNVVDGRLTYPTCGIGYPVSSAFAFQNTFPHSISAKNTSHPGSGTKVQFNLQFTKPNASLGDVQSGATISMPCSTDKENGENVGLESKYLKKREDSIPLRGLSQNLFSNSDHQRDGTLGALHTSSKPTALPSASSAYFPGQLPNS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)