Documenti fondamentali
SAB1408294
Sigma-Aldrich
Anti-FLJ38451 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ38451, MGC117233, MGC119731
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~62.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF792(126375)
Immunogeno
FLJ38451 (AAI01119, 1 a.a. ~ 553 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTSAMARGAYGRPGSDFCHGTEGKDLPSEHNVSVEGVAQDRSPEATLCPQKTCPCDICGLRLKDILHLAEHQTTHPRQKPFVCEAYVKGSEFSANLPQKQVQQNVHNPIRTEEGQASPVKTCRDHTSDQLSTCREGGKDFVATAGFLQCEVTPSDGEPHEATEGVVDFHIALRHNKCCESGDAFNNKSTLVQHQRIHSRERPYECSKCGIFFTYAADLTQHQKVHNRGKPYECCECGKFFSQHSSLVKHRRVHTGESPHVCGDCGKFFSRSSNLIQHKRVHTGEKPYECSDCGKFFSQRSNLIHHKRVHTGRSAHECSECGKSFNCNSSLIKHWRVHTGERPYKCNECGKFFSHIASLIQHQIVHTGERPHGCGECGKAFSRSSDLMKHQRVHTGERPYECNECGKLFSQSSSLNSHRRLHTGERPYQCSECGKFFNQSSSLNNHRRLHTGERPYECSECGKTFRQRSNLRQHLKVHKPDRPYECSECGKAFNQRPTLIRHQKIHIRERSMENVLLPCSQHTPEISSENRPYQGAVNYKLKLVHPSTHPGEVP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)