SAB1408123
Anti-PSRC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DDA3, FP3214, MGC1780, RP11-297O4.2
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40.04 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSRC1(84722)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEDLEEDVRFIVDETLDFGGLSPSDSREEEDITVLVTPEKPLRRGLSHRSDPNAVAPAPQGVRLSLGPLSPEKLEEILDEANRLAAQLEQCALQDRESAGEGLGPRRVKPSPRRETFVLKDSPVRDLLPTVNSLTRSTPSPSSLTPRLRSNDRKGSVRALRATSGKRPSNMKRESPTCNLFPASKSPASSPLTRSTPPVRGRAGPSGRAAASEETRAAKLRVSGSGEFVGLTLKFLHPSPPGPPTPIRSVLAPQPSTSNSQRLPRPQGAAAKSSSQLPIPSAIPRPASRMPLTSRSVPPGRGALPPDSLSTRKGLPRPSTAGHRVRESGHKVPVSQRLNLPVMGATRSNLQPPRKVAVPGPTR
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)