Documenti fondamentali
SAB1408028
Sigma-Aldrich
Anti-COASY antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DPCK, FLJ35179, NBP, PPAT, UKR1, pOV-2
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~30.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COASY(80347)
Descrizione generale
Biosynthesis of coenzyme A (CoA) from pantothenic acid (vitamin B5) is an essential universal pathway in prokaryotes and eukaryotes. COASY is a bifunctional enzyme that catalyzes the 2 last steps in CoA synthesis. These activities are performed by 2 separate enzymes, phosphopantetheine adenylyltransferase (PPAT; EC 2.7.7.3) and dephospho-CoA kinase (DPCK; EC 2.7.1.24), in prokaryotes (Daugherty et al., 2002 [PubMed 11923312]).[supplied by OMIM
Immunogeno
COASY (NP_001035996.1, 1 a.a. ~ 269 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAINRFRLENDLEELALYQIQLLKDLRHTENEEDKVSSSSFRQRMLGNLLRPPYERPELPTCLYVIGLTGISGSGKSSIAQRLKGLGAFVIDSDHLGHRAYAPGGPAYQPVVEAFGTDILHKDGIINRKVLGSRVFGNKKQLKILTDIMWPIIAKLAREEMDRAVAEGKRVCVIDAAVLLEAGWQNLVHEVWTAVIPETEAVRRIVERDGLSEAAAQSRLQSQMSGQQLVEQSHVVLSTLWEPHITQRQVEKAWALLQKRIPKTHQALD
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)