Documenti fondamentali
SAB1407987
Sigma-Aldrich
Anti-DCAKD antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ22955
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~26.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DCAKD(79877)
Immunogeno
DCAKD (NP_079095.2, 1 a.a. ~ 231 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFLVGLTGGIASGKSSVIQVFQQLGCAVIDVDVMARHVVQPGYPAHRRIVEVFGTEVLLENGDINRKVLGDLIFNQPDRRQLLIAITHPEIRKEMMKETFKYFLRGYRYVILDIPLLFETKKLLKYMKHTVVVYCDRDTQLARLMRRNSLNRKDAEARINAQLPLTDKARMARHVLDNSGEWSVTKRQVILLHTELERSLEYLPLRFGVLTGLAAIASLLYLLTHYLLPYA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)