SAB1407697
Anti-METTL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ11350, FLJ12760, METL, METTL2, METTL2A, PSENIP1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... METTL2B(55798)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPVDYEINAHKYWNDFYKIHENGFFKDRHWLFTEFPELAPSQNQNHLKDWFLENKSEVCECRNNEDGPGLIMEEQHKCSSKSLEHKTQTPPVEENVTQKISDLEICADEFPGSSATYRILEVGCGVGNTVFPILQTNNDPGLFVYCCDFSSTAIELVQTNSEYDPSRCFAFVHDLCDEEKSYPVPKGSLDIIILIFVLSAIVPDKMQKAINRLSRLLKPGGMVLLRDYGRYDMAQLRFKKGQCLSGNFYVRGDGTRVYFFTQEELDTLFTTAGLEKVQNLVDRRLQVNRGKQLTMYRVWIQCKYCKPLLSSTS
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)