SAB1407664
Anti-PI4KII antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp761G1923, PI4KII, PIK42A, RP11-548K23.6
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~54 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PI4K2A(55361)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDETSPLVSPERAQPPDYTFPSGSGAHFPQVPGGAVRVAAAAGSGPSPPGSPGHDRERQPLLDRARGAAAQGQTQTVAAQAQALAAQAAAAAHAAQAHRERNEFPEDPEFEAVVRQAELAIERCIFPERIYQGSSGSYFVKDPQGRIIAVFKPKNEEPYGHLNPKWTKWLQKLCCPCCFGRDCLVLNQGYLSEAGASLVDQKLELNIVPRTKVVYLASETFNYSAIDRVKSRGKRLALEKVPKVGQRFNRIGLPPKVGSFQLFVEGYKDADYWLRRFEAEPLPENTNRQLLLQFERLVVLDYIIRNTDRGNDNWLIKYDCPMDSSSSRDTDWVVVKEPVIKVAAIDNGLAFPLKHPDSWRAYPFYWAWLPQAKVPFSQEIKDLILPKISDPNFVKDLEEDLYELFKKDPGFDRGQFHKQIAVMRGQILNLTQALKDNKSPLHLVQMPPVIVETARSHQRSSSESYTQSFQSRKPFFSWW
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)