Documenti fondamentali
SAB1407658
Sigma-Aldrich
Anti-AGPAT5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
1-AGPAT5, LPAAT-e, LPAAT-epsilon
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~42.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGPAT5(55326)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase family. This integral membrane protein converts lysophosphatidic acid to phosphatidic acid, the second step in de novo phospholipid biosynthesis. (provided by RefSeq)
Immunogeno
AGPAT5 (NP_060831.2, 1 a.a. ~ 364 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLSLVLHTYSMRYLLPSVVLLGTAPTYVLAWGVWRLLSAFLPARFYQALDDRLYCVYQSMVLFFFENYTGVQILLYGDLPKNKENIIYLANHQSTVDWIVADILAIRQNALGHVRYVLKEGLKWLPLYGCYFAQHGGIYVKRSAKFNEKEMRNKLQSYVDAGTPMYLVIFPEGTRYNPEQTKVLSASQAFAAQRGLAVLKHVLTPRIKATHVAFDCMKNYLDAIYDVTVVYEGKDDGGQRRESPTMTEFLCKECPKIHIHIDRIDKKDVPEEQEHMRRWLHERFEIKDKMLIEFYESPDPERRKRFPGKSVNSKLSIKKTLPSMLILSGLTAGMLMTDAGRKLYVNTWIYGTLLGCLWVTIKA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)