Documenti
SAB1407651
Sigma-Aldrich
Anti-TBC1D19 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ11082
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~60.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TBC1D19(55296)
Immunogeno
TBC1D19 (ENSP00000264866, 1 a.a. ~ 526 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLQEESDLSLIIAQIVQKLKGSNLYSQLERQAWASLQRPEIKLESLKEDIKEFFKISGWEKKLQNAVYSELSVFPLPSHPAAPPEHLKEPLVYMRKAQGSWEKRILKSLNSMCTELSIPLARKRPVGEQKELLNKWNEMGTDEPDLSLFRPVYAPKDFLEVLINLRNPNYENGDSLSFRTHLGLIQVPLKVKDIPELKECFVELGLNIGQLGIDDSTQVPPELFENEHVRIGQKVLAEQDSAAAQQYIRQGSPTALRAELWALILNISSQPEDVLYYEQLKTNVIQHDLLVDSLIYKDVKLTASNDDYYFVFEDYLYQVLLCFSRDTSVLSHFAFNSASPPKSYIRGKLGLEEYAVFYPPNGVIPFHGFSMYVAPLCFLYHEPSKLYQIFREMYVRFFFRLHSISSHPSGIVSLCLLFETLLQTYLPQLFYHLREIGAQPLRISFKWMVRAFSGYLATDQLLLLWDRILGYNSLEILAVLAAAVFAFRAVNLMEVTSLAAAEAVLADLSTLKVMPLLQIFLFATVT
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1