SAB1407642
Anti-C20ORF20 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Eaf7, FLJ10914, MRG15BP, MRGBP, URCC4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~22.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C20orf20(55257)
Immunogeno
Sequence
MGEAEVGGGGAAGDKGPGEAATSPAEETVVWSPEVEVCLFHAMLGHKPVGVNRHFHMICIRDKFSQNIGRQVPSKVIWDHLSTMYDMQALHESEILPFPNPERNFVLPEEIIQEVREGKVMIEEEMKEEMKEDVDPHNGADDVFSSSGSLGKASEKSSKDKEKNSSDLGCKEGADKRKRSRVTDKVLTANSNPSSPSAAKRRRT
WGK 1