Documenti fondamentali
SAB1407582
Sigma-Aldrich
Anti-SNRK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp779A1866, FLJ20224, HSNFRK, KIAA0096
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~84.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNRK(54861)
Descrizione generale
SNRK is a member of the sucrose nonfermenting (SNF)-related kinase family of serine/threonine kinases (Kertesz et al., 2002 [PubMed 12234663]).[supplied by OMIM
Immunogeno
SNRK (AAH71567.1, 1 a.a. ~ 765 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGFKRGYDGKIAGLYDLDKTLGRGHFAVVKLARHVFTGEKVAVKVIDKTKLDTLATGHLFQEVRCMKLVQHPNIVRLYEVIDTQTKLYLILELGDGGDMFDYIMKHEEGLNEDLAKKYFAQIVHAISYCHKLHVVHRDLKPENVVFFEKQGLVKLTDFGFSNKFQPGKKLTTSCGSLAYSAPEILLGDEYDAPAVDIWSLGVILFMLVCGQPPFQEANDSETLTMIMDCKYTVPSHVSKECKDLITRMLQRDPKRRAYLEEIENHPWLQGVDPSPATKYNIPLVSYKNLSEEEHNSIIQRMVLGDIADRDAIVEALETNRYNHITATYFLLAERILREKQEKEIQTRSASPSNIKAQFRQSWPTKIDVPQDLEDDLTATPLSHATVPQSPARAADSVLNGHRSKGLCDSAKKDDLPELAGPALSTVPPASLKPTASGRKCLFRVEEDEEEDEEDKKPMSLSTQVVLRRKPSVTNRLTSRKSAPVVNQIFEEGESDDEFDMDENLPPKLSRLKMNIASPGTVHKRYHRRKSQGRGSSCSSSETSDDDSESRRRLDKDSGFTYSWHRRDSSEGPPGSEGDGGGQSKPSNASGGVDKASPSENNAGGGSPSSGSGGNPTNTSGTTRRCAGPSNSMQLASRSAGELVESLKLMSLCLGSQLHGSTKYIIDPQNGLSFSSVKVQEKSTWKMCISSTGNAGQVPAVGGIKFFSDHMADTTTELERIRSKNLKNNVLQLPLCEKTISVNIQRNPKEGLLCASSPASCCHVI
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)