SAB1407472
Anti-IER5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC102760, SBBI48
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IER5(51278)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEFKLEAHRIVSISLGKIYNSRVQRGGIKLHKNLLVSLVLRSARQVYLSDPCPGLYLAGPAGTPAPPPQQQPGEPAAGPPAGWGEPPPPAARASWPETEPQPERSSVSDAPRVGDEVPVATVTGVGDVFQGGEADATEAAWSRVEGPRQAAAREAEGTAGGWGVFPEVSRAARRPCGCPLGGEDPPGTPAATPRAACCCAPRPAEDEPPAPPAVCPRKRCAAGVGGGPAGCPAPGSTPLKKPRRNLEQPPSGGEDDDAEEMETGNVANLISIFGSSFSGLLRKSPGGGREEEEGEESGPEAAEPGQICCDKPVLRDMNPWSTAIVAF
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1