Documenti fondamentali
SAB1407454
Sigma-Aldrich
Anti-DCXR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DCR, HCR2, HCRII, KIDCR, P34H, SDR20C1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~26.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DCXR(51181)
Descrizione generale
DCXR is an enzyme that has both diacetyl reductase (EC 1.1.1.5) and L-xylulose reductase (EC 1.1.1.10) activities (Nakagawa et al., 2002 [PubMed 11882650]).[supplied by OMIM
Immunogeno
DCXR (AAH01470, 1 a.a. ~ 244 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELFLAGRRVLVTGAGKGIGRGTVQALHATGARVVAVSRTQADLDSLVRECPGIEPVCVDLGDWEATERALGSVGPVDLLVNNAAVALLQPFLEVTKEAFDRSFEVNLRAVIQVSQIVARGLIARGVPGAIVNVSSQCSQRAVTNHSVYCSTKGALDMLTKVMALELGPHKIRVNAVNPTVVMTSMGQATWSDPHKAKTMLNRIPLGKFAEVEHVVNAILFLLSDRSGMTTGSTLPVEGGFWAC
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)