Documenti fondamentali
SAB1407438
Sigma-Aldrich
Anti-CUTC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CGI-32, RP11-483F11.3
Scegli un formato
50 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 473.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~29.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CUTC(51076)
Descrizione generale
Members of the CUT family of copper transporters are associated with copper homeostasis and are involved in the uptake, storage, delivery, and efflux of copper (Gupta et al., 1995 [PubMed 7635807]; Li et al., 2005 [PubMed 16182249]).[supplied by OMIM
Immunogeno
CUTC (AAH21105, 1 a.a. ~ 273 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKRQGASSERKRARIPSGKAGAANGFLMEVCVDSVESAVNAERGGADRIELCSGLSEGGTTPSMGVLQVVKQSVQIPVFVMIRPRGGDFLYSDREIEVMKADIRLAKLYGADGLVFGALTEDGHIDKELCMSLMAICRPLPVTFHRAFDMVHDPMAALETLLTLGFERVLTSGCDSSALEGLPLIKRLIEQAKGRIVVMPGGGITDRNLQRILEGSGATEFHCSARSTRDSGMKFRNSSVAMGASLSCSEYSLKVTDVTKVRTLNAIAKNILV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)