SAB1407374
Anti-CHMP4A, (N-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C14orf123, CHMP4, CHMP4B, HSPC134, MGC142093, MGC142095, SNF7, SNF7-1, Shax2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~24.53 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHMP4A(29082)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSGLGRLFGKGKKEKGPTPEEAIQKLKETEKILIKKQEFLEQKIQQELQTAKKYGTKNKRAALQALRRKKRFEQQLAQTDGTLSTLEFQREAIENATTNAEVLRTMELAAQSMKKAYQDMDIDKVDELMTDITEQQEVAQQISDAISRPMGFRDDVDEDELLEELEELEQEELAQELLNVGDKEEEPSVKLPSVPSTHLPAGPAPKVDEDEEALKQLAEWVS
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1