Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB1407029
Sigma-Aldrich
Anti-POLR3C antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
RPC3, RPC62
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~60.6 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLR3C(10623)
Immunogeno
POLR3C (NP_006459.3, 1 a.a. ~ 534 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTQAEIKLCSLLLQEHFGEIVEKIGVHLIRTGSQPLRVIAHDTGTSLDQVKKALCVLVQHNLVSYQVHKRGVVEYEAQCSRVLRMLRYPRYIYTTKTLYSDTGELIVEELLLNGKLTMSAVVKKVADRLTETMEDGKTMDYAEVSNTFVRLADTHFVQRCPSVPTTENSDPGPPPPAPTLVINEKDMYLVPKLSLIGKGKRRRSSDEDAAGEPKAKRPKYTTDNKEPIPDDGIYWQANLDRFHQHFRDQAIVSAVANRMDQTSSEIVRTMLRMSEITTSSSAPFTQPLSSNEIFRSLPVGYNISKQVLDQYLTLLADDPLEFVGKSGDSGGGMYVINLHKALASLATATLESVVQERFGSRCARIFRLVLQKKHIEQKQVEDFAMIPAKEAKDMLYKMLSENFMSLQEIPKTPDHAPSRTFYLYTVNILSAARMLLHRCYKSIANLIERRQFETKENKRLLEKSQRVEAIIASMQATGAEEAQLQEIEEMITAPERQQLETLKRNVNKLDASEIQVDETIFLLESYIECTMKRQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)