Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
SAB1406962
Sigma-Aldrich
Anti-CDK2AP2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DOC-1R, FLJ10636, p14
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~13.86 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDK2AP2(10263)
Immunogeno
CDK2AP2 (AAH02850, 1 a.a. ~ 126 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSYKPIAPAPSSTPGSSTPGPGTPVPTGSVPSPSGSVPGAGAPFRPLFNDFGPPSMGYVQAMKPPGAQGSQSTYTDLLSVIEEMGKEIRPTYAGSKSAMERLKRGIIHARALVRECLAETERNART
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1