SAB1406894
Anti-LPGAT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FAM34A, FAM34A1, NET8
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LPGAT1(9926)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAITLEEAPWLGWLLVKALMRFAFMVVNNLVAIPSYICYVIILQPLRVLDSKRFWYIEGIMYKWLLGMVASWGWYAGYTVMEWGEDIKAVSKDEAVMLVNHQATGDVCTLMMCLQDKGLVVAQMMWLMDHIFKYTNFGIVSLVHGDFFIRQGRSYRDQQLLLLKKHLENNYRSRDRKWIVLFPEGGFLRKRRETSQAFAKKNNLPFLTNVTLPRSGATKIILNALVAQQKNGSPAGGDAKELDSKSKGLQWIIDTTIAYPKAEPIDIQTWILGYRKPTVTHVHYRIFPIKDVPLETDDLTTWLYQRFVEKEDLLSHFYETGAFPPSKGHKEAVSREMTLSNLWIFLIQSFAFLSGYMWYNIIQYFYHCLF
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1