SAB1406878
Anti-KIAA0101 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
L5, NS5ATP9, OEATC-1, OEATC1, PAF, p15(PAF)
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~12.32 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIAA0101(9768)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MVRTKADSVPGTYRKVVAARAPRKVLGSSTSATNSTSVSSRKAENKYAGGNPVCVRPTPKWQKGIGEFFRLSPKDSEKENQIPEEAGSSGLGKAKRKACPLQPDHTNDEKE
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1