Documenti fondamentali
SAB1406859
Sigma-Aldrich
Anti-RGS6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp313G1241, FLJ43552, GAP, MGC142132
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~54.4 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RGS6(9628)
Descrizione generale
Members of the RGS (regulator of G protein signaling) family, such as RGS6, modulate G protein function by activating the intrinsic GTPase activity of the alpha (guanine nucleotide-binding) subunits (Seki et al., 1999 [PubMed 10083744]).[supplied by OMIM
Immunogeno
RGS6 (NP_004287.3, 1 a.a. ~ 472 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAQGSGDQRAVGVADPEESSPNMIVYCKIEDIITKMQDDKTGGVPIRTVKSFLSKIPSVVTGTDIVQWLMKNLSIEDPVEAIHLGSLIAAQGYIFPISDHVLTMKDDGTFYRFQAPYFWPSNCWEPENTDYAIYLCKRTMQNKARLELADYEAENLARLQRAFARKWEFIFMQAEAQVKIDRKKDKTERKILDSQERAFWDVHRPVPGCVNTTEMDIRKCRRLKNPQKVKKSVYGVTEESQAQSPVHVLSQPIRKTTKEDIRKQITFLNAQIDRHCLKMSKVAESLIAYTEQYVEYDPLITPAEPSNPWISDDVALWDIEMSKEPSQQRVKRWGFSFDEILKDQVGRDQFLRFLESEFSSENLRFWLAVQDLKKQPLQDVAKRVEEIWQEFLAPGAPSAINLDSHSYEITSQNVKDGGRYTFEDAQEHIYKLMKSDSYARFLRSNAYQDLLLAKKKGKSLAGKRLTGLMQSS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)