Documenti fondamentali
SAB1406833
Sigma-Aldrich
Anti-C1ORF38 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ICB-1
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~15.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C1orf38(9473)
Immunogeno
C1orf38 (AAH81568.1, 1 a.a. ~ 132 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHLGIRSARCVLGMEGQQVILHLPLSQKGPFWTWEPSAPRTLLQVLQDPALKDLVLTCPTLPWHSLILRPQYEIQAIMHSELPGQMDARCWGRERGLPLGAALMEDTPTPSLRISWNFRLLPLYYTEVILFF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)