Documenti fondamentali
SAB1406814
Sigma-Aldrich
Anti-PPT2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C6orf8, DKFZp564P1516, G14
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPT2(9374)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the palmitoyl-protein thioesterase family. The encoded glycosylated lysosomal protein has palmitoyl-CoA hydrolase activity in vitro, but does not hydrolyze palmitate from cysteine residues in proteins. Three transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, with one of the isoforms being inactive. (provided by RefSeq)
Immunogeno
PPT2 (NP_005146.3, 1 a.a. ~ 302 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLGLWGQRLPAAWVLLLLPFLPLLLLAAPAPHRASYKPVIVVHGLFDSSYSFRHLLEYINETHPGTVVTVLDLFDGRESLRPLWEQVQGFREAVVPIMAKAPQGVHLICYSQGGLVCRALLSVMDDHNVDSFISLSSPQMGQYGDTDYLKWLFPTSMRSNLYRICYSPWGQEFSICNYWHDPHHDDLYLNASSFLALINGERDHPNATVWRKNFLRVGHLVLIGGPDDGVITPWQSSFFGFYDANETVLEMEEQLVYLRDSFGLKTLLARGAIVRCPMAGISHTAWHSNRTLYETCIEPWLS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)