Documenti fondamentali
SAB1406561
Sigma-Aldrich
Anti-TUFT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~44.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUFT1(7286)
Immunogeno
TUFT1 (NP_064512.1, 1 a.a. ~ 390 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNGTRNWCTLVDVHPEDQAAGSVDILRLTLQGELTGDELEHIAQKAGRKTYAMVSSHSAGHSLASELVESHDGHEEIIKVYLKGRSGDKMIHEKNINQLKSEVQYIQEARNCLQKLREDISSKLDRNLGDSLHRQEIQVVLEKPNGFSQSPTALYSSPPEVDTCINEDVESLRKTVQDLLAKLQEAKRQHQSDCVAFEVTLSRYQREAEQSNVALQREEDRVEQKEAEVGELQRRLLGMETEHQALLAKVREGEVALEELRSNNADCQAEREKAATLEKEVAGLREKIHHLDDMLKSQQRKVRQMIEQLQNSKAVIQSKDATIQELKEKIAYLEAENLEMHDRMEHLIEKQISHGNFSTQARAKTENPGSIRISKPPSPKPMPVIRVVET
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)