Documenti fondamentali
SAB1406421
Sigma-Aldrich
Anti-SECTM1, (C-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
K12
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~24.31 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SECTM1(6398)
Descrizione generale
This gene encodes a transmembrane and secreted protein with characteristics of a type 1a transmembrane protein. It is found in a perinuclear Golgi-like pattern and thought to be involved in hematopoietic and/or immune system processes. (provided by RefSeq)
Immunogeno
SECTM1 (AAH17716, 29 a.a. ~ 248 a.a) full-length human protein.
Sequence
QNEGWDSPICTEGVVSVSWGENTVMSCNISNAFSHVNIKLRAHGQESAIFNEVAPGYFSRDGWQLQVQGGVAQLVIKGARDSHAGLYMWHLVGHQRNNRQVTLEVSGAEPQSAPDTGFWPVPAVVTAVFILLVALVMFAWYRCRCSQQRREKKFFLLEPQMKFAALRAGAQQGLSRASAELWTPDSEPTPRPLALVFKPSPLGALELLSPQPLFPYAADP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)