SAB1406387
Anti-RGS1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
1R20, BL34, IER1, IR20
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~22.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RGS1(5996)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPGMFFSANPKELKGTTHSLLDDKMQKRRPKTFGMDMKAYLRSMIPHLESGMKSSKSKDVLSAAEVMQWSQSLEKLLANQTGQNVFGSFLKSEFSEENIEFWLACEDYKKTESDLLPCKAEEIYKAFVHSDAAKQINIDFRTRESTAKKIKAPTPTCFDEAQKVIYTLMEKDSYPRFLKSDIYLNLLNDLQANSLK
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1