SAB1405990
Anti-SP110 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ22835, IFI41, IFI75, IPR1, VODI
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~61.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SP110(3431)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MFTMTRAMEEALFQHFMHQKLGIAYAIHKPFPFFEGLLDNSIITKRMYMESLEACRNLIPVSRVVHNILTQLERTFNLSLLVTLFSQINLREYPNLVTIYRSFKRVGASYERQSRDTPILLEAPTGLAEGSSLHTPLALPPPQPPQPSCSPCAPRVSEPGTSSQQSDEILSESPSPSDPVLPLPALIQEGRSTSVTNDKLTSKMNAEEDSEEMPSLLTSTVQVASDNLIPQIRDKEDPQEMPHSPLGSMPEIRDNSPEPNDPEEPQEVSSTPSDKKGKKRKRCIWSTPKRRHKKKSLPRALSRHGIQKKLKRVDQVPQKKDDSTCNSTVETRAQKARTECARKSRSEEIIDGTSEMNEGKRSQKTPSTPRRVTQGAASPGHGIQEKLQVVDKVTQRKDDSTWNSEVMMRVQKARTKCARKSRSKEKKKEKDICSSSKRRFQKNIHRRGKPKSDTVDFHCSKLPVTCGEAKGILYKKKMKHGSSVKCIRNEDGTWLTPNEFEVEGKGRNAKNWKRNIRCEGMTLGELLKSGLLLCPPRINLKRELNSK
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)