Documenti fondamentali
SAB1405479
Sigma-Aldrich
Anti-ARL4D antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ARF4L, ARL6
Scegli un formato
50 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~22.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARL4D(379)
Categorie correlate
Descrizione generale
ADP-ribosylation factor 4D is a member of the ADP-ribosylation factor family of GTP-binding proteins. ARL4D is closely similar to ARL4A and ARL4C and each has a nuclear localization signal and an unusually high guanine nucleotide exchange rate. This protein may play a role in membrane-associated intracellular trafficking. Mutations in this gene have been associated with Bardet-Biedl syndrome (BBS). (provided by RefSeq)
Immunogeno
ARL4D (NP_001652.2, 1 a.a. ~ 201 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGNHLTEMAPTASSFLPHFQALHVVVIGLDSAGKTSLLYRLKFKEFVQSVPTKGFNTEKIRVPLGGSRGITFQVWDVGGQEKLRPLWRSYTRRTDGLVFVVDAAEAERLEEAKVELHRISRASDNQGVPVLVLANKQDQPGALSAAEVEKRLAVRELAAATLTHVQGCSAVDGLGLQQGLERLYEMILKRKKAARGGKKRR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)